Merck
694118
Sigma-Aldrich
Cyclohexylallene
97%
Sinónimos:
(1,2-Propadienyl)cyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14
Número de CAS:
Peso molecular:
122.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.483
bp
56-57 °C/15 mmHg
density
0.839 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h6,9H,1,3-5,7-8H2
InChI key
CQHBBSICMXUMIB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
100.0 °F - closed cup
flash_point_c
37.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)