110930
3-Methyl-1,2-butadiene
97%
Sinónimos:
1,1-Dimethylallene
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
6.87 psi ( 20 °C)
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
40-41 °C (lit.)
mp
−148 °C (lit.)
density
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)=C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h1H2,2-3H3
InChI key
PAKGDPSCXSUALC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
For use with
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?