736872
3,4-Pentadien-1-ol
Sinónimos:
5-Hydroxy-1,2-pentadiene
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.476
density
0.894 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCC=C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3,6H,1,4-5H2
InChI key
WHQNQGMPXBYFSM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)