736899
Ethyl 2-methyl-2,3-butadienoate
Sinónimos:
2-Methyl-2,3-butadienoic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylallene-1-carboxylate, Ethyl 2,3-butadiene-2-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.459
densidad
0.954 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)=C=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h1,5H2,2-3H3
Clave InChI
QFTBEYHBIFWGHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)