68070
2-Methylnonane
≥98.5% (GC)
Sinónimos:
2-Methylnonane
Quality Level
assay
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.410
bp
166-169 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?