255289
m-Cymene
99%
Sinónimos:
1-Isopropyl-3-methylbenzene, 3-Isopropyltoluene
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
4 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-8H,1-3H3
InChI key
XCYJPXQACVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
For use with
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?