Merck
P2870
Sigma-Aldrich
Pristano
synthetic, ≥98% (GC)
Sinónimos:
Norfitano, 2,6,10,14-Tetrametilpentadecano
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
268.52
Beilstein/REAXYS Number:
1720538
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
liquid
mol wt
268.5
storage condition
(tightly closed)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
68 °C/0.001 mmHg (lit.)
solubility
hexane: miscible 10 % (v/v)
density
0.783 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C19H40/c1-16(2)10-7-12-18(5)14-9-15-19(6)13-8-11-17(3)4/h16-19H,7-15H2,1-6H3
InChI key
XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
General description
El pristano, también conocido como norfitano, es un alcano norterpenoide saturado derivado del fitano. Sus propiedades inmunológicas son valiosas para diversas aplicaciones, al actuar como inductor de la inflamación en la tumorogénesis y la inducción de enfermedades autoinmunitarias, y facilitar la investigación de enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus. Las diversas aplicaciones del pristano consiste en actuar como adyuvante inmunológico, inducir enfermedades autoinmunitarias, facilitar la producción de anticuerpos monoclonales y servir como fuente de energía, lo que lo convierte en un activo valioso en la investigación bioquímica, el cultivo celular y la biología molecular.
Application
El pristano se ha utilizado como un inductor de la inflamación que induce la aparición de mieloma en ratones de la cepa BALB/c. Se ha utilizado como un inductor de la artritis reumatoide en ratas.
El pristano también actúa como coadyuvante inmunológico para generar anticuerpos monoclonales en líquido ascítico de ratón y encuentra su uso como marcador biológico. Además, el pristano puede utilizarse también como fuente principal de carbono y energía para el crecimiento de una cepa bacteriana, el aislado corineforme del suelo. Su capacidad distintiva para inducir plasmocitomas es particularmente valiosa para el estudio de tumores de células B como el linfoma de Burkitt.
Suele utilizarse para cebamiento de animales, que induce la inflamación granulomatosa y la alteración del drenaje linfático local, lo que provoca un aumento de la producción ascítica. Se ha utilizado para inducir lupus sistémico en ratones
Features and Benefits
Componente de gran calidad adecuado para diversas aplicaciones experimentales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Animal Models of Rheumatoid Arthritis (I): Pristane-Induced Arthritis in the Rat.
Tuncel J
PLoS ONE, 11, e0155936-e0155936 (2016)
Marli L Moraes et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 19(7), 3772-3776 (2019-02-16)
The diagnostics of the autoimmune hemolytic anemia (AIHA), a rare disease caused by autoantibody-induced hemolysis, is still prone to false positives for it is based on visual observation in the so-called Direct Coombs test. In this study, we developed a
Neutrophil-Derived IL-6 Potentially Drives Ferroptosis Resistance in B Cells in Lupus Kidney
Wang Z
Mediators of Inflammation, 2023, 9810733-9810733 (2023)
Zhenlu Chong et al.
Cellular & molecular immunology, 15(12), 1057-1070 (2018-10-03)
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a systemic autoimmune disease, and the pathogenesis of SLE has not been fully elucidated. The E3 ubiquitin ligase FBXW7 has been well characterized in cancer as a tumor suppressor that can promote the ubiquitination and
Acid-mediated reactions under microfluidic conditions: a new strategy for practical synthesis of biofunctional natural products.
Tanaka K and Fukase K
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 5, 40-40 (2009)
Artículos
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.