Merck
92470
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexane
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
128.26
Beilstein:
1718781
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.403
bp
125-127 °C (lit.)
densidad
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-6-8(2)7-9(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
Clave InChI
AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)