Merck
634409
Sigma-Aldrich
Zinc titanate
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinónimos:
Zinc titanium oxide
About This Item
Fórmula lineal:
ZnTiO4 · ZnTiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
nanopowder
tamaño de partícula
<100 nm (BET)
cadena SMILES
[Ti++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3O.Ti.Zn/q;2*-1;;+2
Clave InChI
DJSKLKQRHSKRDZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Engi-Mat Co.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Influence of nanostructured zinc titanate, zinc oxide or titanium dioxide thin film coated on fluorine doped tin oxide as working electrodes for dye-sensitized solar cell.
Habibi MH, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 7(8), 6787-6798 (2012)
Preparation of zinc titanate nanoparticles and their photocatalytic behaviors in the photodegradation of humic acid in water
Wang Y, et al.
Ceramics International, 38(5) (2012)
Chang, Y-S. et al.
J. Alloy Compounds, 354, 303-303 (2003)
Artículos
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Ver todo