Nanomateriales inorgánicos y metálicos
Los nanomateriales se definen como partículas que tienen una de sus dimensiones ≤ 100 nm. Las nanopartículas tienen una elevada relación superficie a volumen, lo que permite una cantidad increíble de carga en la superficie. Nuestros nanomateriales inorgánicos y metálicos se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde sensores y células solares hasta aplicaciones biomédicas. Nuestros nanomateriales están disponibles en una amplia gama de tamaños y formas, como nanovarillas, nanoesferas y nanoerizos, así como formulaciones y dispersiones, incluidos nanopolvos, pastas y suspensiones. Además, llevamos nanopartículas funcionales y kits de nanopartículas orientados a aplicaciones avanzadas. Libere el potencial de estos potentes materiales en su investigación.
Nanopartículas inorgánicas
Las nanopartículas inorgánicas son no tóxicas y biocompatibles, hidrófilas y muy estables en comparación con los materiales orgánicos. Ofrecemos una variedad de nanopartículas inorgánicas para mejorar su investigación, como las nanopartículas de sílice, fluorescentes y de nanodiamante.
- Nuestros productos de sílice vienen en una variedad de modificaciones para adaptarse a sus requisitos experimentales. Ya se trate de una superficie fluorescente ultraestable, mesoporosa, no porosa o funcionalizada, ofrecemos una amplia selección de tamaños entre los que elegir.
- Ofrecemos nanopartículas fluorescentes, como nanopartículas de polímero conjugado, que están compuestas por un núcleo de polímero emisor de luz (LEP) semiconductor encapsulado de un tensioactivo biocompatible. Su mayor estabilidad las convierte en una excelente opción para la RM multimodal en la adquisición de imágenes celulares.
Nanopartículas metálicas
Cuando se preparan y modifican con grupos funcionales químicos seleccionados, las nanopartículas metálicas (por ejemplo, oro, plata, hierro) ofrecen una amplia gama de aplicaciones en detección, baterías, pruebas diagnósticas y terapéutica.
Kits de óxido de oro y de hierro
Aproveche las propiedades ópticas y biocompatibles únicas de nuestras nanopartículas de oro, nanoerizos de oro y nanopartículas de óxido de hierro sin exigentes etapas de síntesis. Ofrecemos kits funcionalizados de maleimida y N-hidroxisuccinimida (NHS) para la conjugación en un solo paso de oligos, anticuerpos, proteínas y péptidos. Nuestras nanopartículas de oro pueden utilizarse para dirigirse a las células para la obtención de imágenes, terapia fototérmica y administración de fármacos, para detectar biomarcadores y para inmunoanálisis (incluidos los análisis de flujo lateral). Nuestras nanopartículas de óxido de hierro son óptimas para separación celular y biomolecular, inserción de genes, liberación de fármacos, obtención de imágenes por resonancia magnética (IRM) y aplicaciones de hipertermia.
Recursos de productos relacionados
- Article: Boron Nitride Nanotubes: Properties, Synthesis and Applications
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
- Article: Silver Nanomaterials: Properties & Applications
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are being leveraged for a wide variety of applications.
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
Nanomaterial Bioconjugation Techniques
- Article: Silica-coated Gold Nanoparticles: Surface Chemistry, Properties, Benefits and Applications
Gold nanoparticles find diverse applications from biomedical engineering to photovoltaics, leveraging their tunable optical properties for various fields.
- Article: Mesoporous Materials: Properties and Applications
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.