467634
Barium titanate(IV)
nanopowder (cubic crystalline phase), <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Sinónimos:
Titanium barium oxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% trace metals basis
Formulario
nanopowder (cubic crystalline phase)
constante dieléctrica
150
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
tamaño de partícula
<100 nm (BET)
densidad
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Clave InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Forma física
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures