F13207
4-Fluorophenol
99%
Sinónimos:
4-Hydroxyphenyl fluoride, p-Fluorophenol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
bp
185 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
InChI key
RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?