Merck
616311
Sigma-Aldrich
N-Methylpiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5D8H4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
108.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
bp
138 °C (lit.)
densidad
0.974 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
Clave InChI
PVOAHINGSUIXLS-UDCOFZOWSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)