613479
Ether-d10
99 atom % D
Sinónimos:
Di(ethyl-d5) ether, Diethyl ether-d10
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
bp
33-34 °C (lit.)
mp
-116 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Inchi Key
RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
General description
Application
Recommended products
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?