184314
Tetrahidrofuran-d8
≥99.5 atom % D
Sinónimos:
THF-d8, Octadeuterotetrahidrofurano, Tetrahidrofurano deuterado
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥99.5 atom % D
Quality Level
assay
≥99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.03% water
water
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+8
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
General description
Recommended products
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenido relacionado
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.