579734
3′-Bromo-4′-methylacetophenone
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
42-46 °C (lit.)
functional group
bromo
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
InChI key
PDJLFESXPVLVMR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?