Merck
344214
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-nitroacetophenone
97%
Sinónimos:
3′-Nitrophenacyl bromide
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4COCH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
244.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
90-96 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(4-6)10(12)13/h1-4H,5H2
Clave InChI
GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Debromination of 2-bromo-3′-nitroacetophenone in various solvents has been reported.
Aplicación
2-Bromo-3′-nitroacetophenone may be used in the preparation of 2-bromo-3′-nitroacetophenone. It may be used in the preparation of 2-hydroxy-ethyl-1-[(3-nitro-phenyl)-2-oxoethyl]-piperidinium bromide.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Debromination of a-Bromoketones and vic-Dibromides Using a NaI/Na2SO3 System.
Lee SH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(11), 1723-1723 (2004)
3-Aryl-1, 2-dihydroquinoxalines.
Figueras J.
The Journal of Organic Chemistry, 31(3), 803-806 (1966)
Sarwat Jahan et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 26(3), 517-523 (2013-04-30)
Synthesis of novel phenacyl derivatives of alkyl piperidine as cytotoxic agents via simple and single step reaction procedure is going to be reported here. Twelve new compounds were successfully synthesized in moderate yield and in solid form. Their synthesis was