654787
2,3′-Dibromoacetophenone
97%
Sinónimos:
α,3′-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
47-52 °C (lit.)
functional group
bromo
ketone
SMILES string
BrCC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChI key
MZBXSQBQPJWECM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?