117374
4′-Methoxyacetophenone
99%
Sinónimos:
4-Acetylanisole
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 2.474 g/L at 20 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - open cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)