548014
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
≥98%
Sinónimos:
DPIHFP
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98%
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.F6P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-10H;/q+1;-1
InChI key
DSSRLRJACJENEU-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?