530964
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
98%
Quality Level
assay
98%
mp
192-195 °C (lit.)
λmax
379 nm
SMILES string
COc1ccc(cc1)\C=C\c2nc(nc(n2)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl6N3O/c1-24-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10-21-11(13(15,16)17)23-12(22-10)14(18,19)20/h2-7H,1H3/b7-4+
InChI key
MCNPOZMLKGDJGP-QPJJXVBHSA-N
Categorías relacionadas
Application
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?