Productos químicos y sustancias corrosivas electrónicas
![Electronic integrated circuit Imagen del circuito integrado con componentes electrónicos fabricados a partir de productos químicos electrónicos resaltados en azul y morado](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/electronic-materials/electronic-integrated-circuit/electronic-integrated-circuit.jpg)
Los productos químicos especializados se utilizan para mejorar el rendimiento tecnológico y la rentabilidad de los componentes y dispositivos electrónicos con objeto de mantenerse al día con la industria electrónica dinámica. La fabricación de dispositivos semiconductores requiere una serie de complicados pasos realizados de una manera muy controlada, desde la limpieza, el grabado y la fotolitografía, hasta la planarización químico-mecánica y el procesamiento en húmedo. El número de etapas de proceso y de capas de materiales aumenta de acuerdo con la complejidad del diseño de los semiconductores.
Ofrecemos una amplia gama de productos químicos electrónicos de gran calidad con pureza de grado electrónico (hasta un 99,999 % de pureza, base de trazas metálicas) para cada etapa de la producción de productos electrónicos, como circuitos integrados, placas de circuito impreso, obleas de silicio, embalaje y pantallas de panel plano. No importa en qué etapa se encuentre, tenemos exactamente lo que necesita.
- Soluciones de galvanoplastia y chapado sin electricidad
- Grabadores formulados
- Ácidos de ultra gran pureza
- Carboranos
- Fluoruros
- Gases especiales
- Dopantes
- Disolventes de calidad semiconductora
- Sustratos monocristalinos
Nuestras soluciones de chapado sin electricidad listas para usar para oro, níquel, plata y zinc, así como las soluciones de galvanoplastia para níquel sin orificios y de baja tensión, Invar (aleación de níquel-hierro) y cobre de alta velocidad mantienen el ritmo de su trabajo.
Nuestros grabadores están formulados para eliminar los sustratos sin dañar las capas subyacentes y obtener un grabado selectivo de aluminio, cobre, oro, cromo, volframio, tántalo y películas de cerámica, y cuentan con:
- Velocidad de grabado estable y controlable
- Compatible con varios fotorresistores
- Socavado mínimo
- Residuos mínimos
Descubra nuestra potente cartera de productos químicos y materiales electrónicos en forma sólida, líquida y gaseosa para todas sus aplicaciones electrónicas de alto rendimiento y gran pureza.