32950
4,4′-Diaminodiphenylmethane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
4,4′-Methylenedianiline, MDA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
mp
88-92 °C
solubilidad
water: soluble
cadena SMILES
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
Clave InChI
YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
Aplicación
- as dummy template for bisphenols imprinting
- in the synthesis of amino modified multi-walled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane
- as curing agent to study the kinetics of formation of epoxy resin composites
- in rubber industry as an epoxyresin hardener
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Liver, Liver,eye - retina
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
429.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
221 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?