326275
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
98%
Sinónimos:
α,α,ψ-Trihydroperfluoropropanol, 1,1,2,2-Tetrafluoro-3-hydroxypropane, 1,1,3-Trihydroperfluoro-1-propanol, 1-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoropropane, 1H,1H,3H-Perfluoropropanol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.321 (lit.)
bp
107-109 °C (lit.)
densidad
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C3H4F4O/c4-2(5)3(6,7)1-8/h2,8H,1H2
Clave InChI
NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Water repellent applications: 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol is utilized in the synthesis of vegetable oil-based fluorocarbon water repellent agents for cotton fabrics, demonstrating its utility in enhancing the water resistance of textiles, important for clothing and outdoor gear industries (Zhao et al., 2012).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?