269433
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
98%
Sinónimos:
1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoropentan-5-ol, 1,1,5-Trihydro-1-hydroxyperfluoropentane, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentan-1-ol, 1,1,5-Trihydrooctafluoropentyl alcohol, 1,1,5-Trihydroperfluoropentan-1-ol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.318 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
densidad
1.667 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C5H4F8O/c6-2(7)4(10,11)5(12,13)3(8,9)1-14/h2,14H,1H2
Clave InChI
JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?