531227
Acetaldehyde-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.820 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1+1,2+1
Inchi Key
IKHGUXGNUITLKF-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
For use with
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?