Merck
299189
Sigma-Aldrich
Acetone-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled acetone, Dimethyl-13C2 ketone, Propanone-1,3-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3CO13CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
60.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
lim. expl.
13.2 %
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
densidad
0.818 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3]C([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-ZDOIIHCHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)