488259
Bromoethane-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethyl-13C2 bromide
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.487 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F
flash_point_c
-23 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?