530654
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
138-141 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
CSc1nnc(S)s1
InChI
1S/C3H4N2S3/c1-7-3-5-4-2(6)8-3/h1H3,(H,4,6)
Clave InChI
CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Electron donors and cyanoimidazole acceptors: cyclic voltammetry and molecular orbital study.
Allan DS, et al.
Synt. Metals, 25(2), 139-155 (1988)
Adsorption and trace detection of pharmacologically significant 5-methylthio-1, 3, 4-thiadiazole-2-thiol molecule adsorbed on silver nanocolloids and understanding the role of Albrecht's ?A? and Herzberg-Teller contributions in the SERS spectra.
Chowdhury J, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 135, 935-946 (2015)