475696
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether
average MN 500, cross-linking reagent amine reactive, glycidyl
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Diepoxy PEG, PEG diglycidyl ether, Polyoxyethylene bis(glycidyl ether)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) diglycidyl ether, average Mn 500
mol peso
average Mn 500
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
índice de refracción
n20/D 1.47
Ω-final
epoxy
α-final
epoxy
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C(C1)COCCOCC2OC2
InChI
1S/C8H14O4/c1(9-3-7-5-11-7)2-10-4-8-6-12-8/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
AOBIOSPNXBMOAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
386.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
197.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.