686166
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
223-228 °C
SMILES string
Cc1nnc(N)s1
InChI
1S/C3H5N3S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3,(H2,4,6)
InChI key
HMPUHXCGUHDVBI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)