258938
4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
Sinónimos:
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
165-169 °C (lit.)
solubilidad
acetone: soluble 2.5%, clear, colorless to faintly yellow
cadena SMILES
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
Clave InChI
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Corrosion study of mild steel in aqueous sulfuric acid solution using 4-methyl-4H-1, 2, 4-Triazole-3-Thiol: Examines the use of 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol as a corrosion inhibitor for mild steel in sulfuric acid solutions (MEHMETI and BERISHA, 2017).
- Dimeric and polymeric mercury (II) complexes containing 4-methyl-1, 2, 4-triazole-3-thiol ligand: Investigates the coordination chemistry of mercury with 4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, providing insights into its potential applications in materials science (TAHERIHA, GHADERMAZI, and AMANI, 2015).
- Synthesis, characterization and biological studies of 1, 2, 4-triazole derivatives having piperidine moiety: Focuses on the synthesis and biological evaluation of 1,2,4-triazole derivatives, including those modified with a piperidine group and 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol (FAROOQ et al., 2023).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?