527750
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
95%
Sinónimos:
4-Cyanobenzyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
mp
39-43 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
nitrile
SMILES string
OCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,6H2
InChI key
XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?