146250
3-Formylbenzonitrile
98%
Sinónimos:
3-Cyanobenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
bp
210 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
functional group
aldehyde
nitrile
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H5NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,6H
InChI key
HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?