157163
3-Cyanobenzoic acid
98%
Sinónimos:
Isophthalic acid mononitrile
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
mp
220-224 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
InChI key
GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?