Merck
132330
Sigma-Aldrich
p-Tolunitrile
98%
Sinónimos:
4-Methylbenzonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Beilstein:
507386
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
103-106 °C/20 mmHg (lit.)
217 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
water: insoluble
densidad
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
Clave InChI
VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Kei Ohkubo et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(42), 12850-12859 (2003-10-16)
A ring-substituted toluene with an electron-withdrawing substituent, p-tolunitrile, is oxygenated by molecular oxygen to yield the corresponding aldehyde with tetrafluoro-p-dicyanobenzene as a photocatalyst under photoirradiation with an Hg lamp (lambda > 300 nm). The oxygenation of a ring-substituted toluene with
Vibronic spectroscopy of jet-cooled p-cyanobenzyl radical: D1? D0 spectra and vibrational mode assignments.
Lee SK and Ahn BU.
Chemical Physics Letters, 320(5), 601-606 (2000)
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile