604526
4-Bromo-1-butene-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
98-100 °C (lit.)
density
1.369 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
Br[13CH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
DMAYBPBPEUFIHJ-JCDJMFQYSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)