202533
1,3-Butadiene diepoxide
97%
Sinónimos:
1,2,3,4-Diepoxybutane
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
25 mmHg ( 56 °C)
Quality Level
assay
97%
form
liquid
impurities
<3% methylene chloride
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1OC1C2CO2
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?