Polietilenglicol (PEG y PEO)
![Polyethylene glycol chemical structure Estructura química del polietilenglicol escrita como fórmula química C2H4O](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/biomedical-materials/polyethylene-glycol-structure/polyethylene-glycol-structure.jpg)
El polietilenglicol (PEG), también conocido como óxido de polietileno (PEO) o polioxietileno (POE), es un poliéter sintético, hidrófilo y biocompatible. Normalmente se conocen como PEG los materiales con un peso molecular inferior a 20 000 g/mol, mientras que los materiales con un peso molecular superior a 20 000 g/mol se conocen como PEO. Estos polímeros son solubles en agua así como en muchos disolventes orgánicos, como el etanol, el acetonitrilo, el tolueno, la acetona, el diclorometano, el hexano y el cloroformo.
Aplicaciones de los PEG
Los PEG son no tóxicos y se utilizan habitualmente para la bioconjugación y en aplicaciones de funcionalización de superficie, en la investigación biomédica, en la administración de fármacos, así como en las industrias alimentarias y de cosméticos. La conjugación, o unión no covalente, de las cadenas poliméricas PEG a moléculas se conoce como pegilación. El método de la pegilación puede mejorar la biocompatibilidad del agua y la solubilidad, la estabilidad y las propiedades farmacocinéticas de los tratamientos para mejorar su seguridad y eficiencia en el diagnóstico y la administración de fármacos específicos. Los hidrogeles PEG se utilizan comúnmente para la liberación controlada de tratamientos, para los armazones para cultivo celular, la medicina regenerativa, la cicatrización de heridas y la ingeniería tisular.
Derivados PEG y enlazadores PEG
Ofrecemos una amplia cartera de PEG bien definidos con una gran variedad de pesos moleculares, funcionalidades finales, reactividades y arquitectura polimérica.
- PEG heterobifuncionales
- PEG homobifuncionales
- PEG monofuncionales
- Dendrímeros de PEG y PEG de múltiples ramas
- Copolímeros de PEG
- Patrones PEG para GPC
- PEG y oligoetilenglicol
- Polvos de óxido de polietileno
- PEG de gran pureza de oligómeros
Para obtener información más detallada, bien sobre las cuatro caracterizaciones generales, las aplicaciones industriales clave o los productos relacionados, explore nuestro Folleto de polietilenglicol (PEG) y óxido de polietileno (PEO) .
Recursos de productos relacionados
- Article: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
- Article: PEG Selection Guide
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
- Tech Spotlight: Degradable Poly(ethylene glycol) Hydrogels for 2D and 3D Cell Culture
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
- Tech Spotlight: Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.