Merck
406732
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diglycidyl ether
average Mn ~380
Sinónimos:
Polyoxypropylene diglycidyl ether
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
form
liquid
Quality Level
mol wt
average Mn ~380
refractive index
n20/D 1.464
density
1.14 g/mL at 25 °C
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)