Merck
475203
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5Cl3Zr
Número de CAS:
Peso molecular:
262.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Zr/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
SULDCQJIUCVYOB-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for:
  • Homo- and copolymerization reactions
  • Catalytic dehydrogenation of cyclooctane
  • Cross-coupling reaction of aryl fluorides with a phenethyl Grignard reagents
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)