234826
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
Sinónimos:
Cp2TiCl2, Dichlorobis(1,3-cyclopentadiene)titanium, Dichlorodicyclopentadienyltitanium, Dichlorotitanocene, Cp2TiCl2, Di(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
reaction suitability
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
260-280 °C (dec.) (lit.)
density
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ti]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
XKLWATAZDMHTSH-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?