Merck
484369
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylhafnium(IV) trichloride
97%
Sinónimos:
Trichloro(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl) hafnium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5Cl3Hf
Número de CAS:
Peso molecular:
349.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: hafnium
reagent type: catalyst
impurezas
5% benzene
mp
125 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Hf](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Hf/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
OAEWLULEWYPRGF-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Reactant for synthesis of hafnocene dihalides
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)