469998
L-Tyrosinol hydrochloride
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]22/D −18°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
161-165 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].N[C@H](CO)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c10-8(6-11)5-7-1-3-9(12)4-2-7;/h1-4,8,11-12H,5-6,10H2;1H/t8-;/m0./s1
Clave InChI
PNGCRFWYSRUQTB-QRPNPIFTSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)