190357
(R)-(−)-2-Phenylglycinol
98%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(R)-2-Amino-2-phenylethanol, D-(−)-α-Phenylglycinol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
(R)-(−)-2-Phenylglycinol, 98%
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]24/D −31.7°, c = 0.76 in 1 M HCl
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
75-77 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
Clave InChI
IJXJGQCXFSSHNL-QMMMGPOBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?