Merck
469424
Sigma-Aldrich
Methyl (2R)-glycidate
optical purity ee: 94% (GLC), 97%
Sinónimos:
Methyl (R)-oxiranecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +32°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 94% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
densidad
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Clave InChI
YKNYRRVISWJDSR-GSVOUGTGSA-N
Información legal
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
162.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1