44237
Dodecyltriethoxysilane
technical
Sinónimos:
1-(Triethoxysilyl)dodecane, Dodecyltriethoxysilane, Triethoxydodecylsilane
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
Quality Level
form
liquid
density
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H40O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19-6-2,20-7-3)21-8-4/h5-18H2,1-4H3
Inchi Key
YGUFXEJWPRRAEK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?