50059
(3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
GPTES, 3-(2,3-Epoxypropyloxy)propyltriethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.427
densidad
1.004 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCO[Si](CCCOCC1CO1)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
JXUKBNICSRJFAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Polymer nanocomposite membranes for direct methanol fuel cells (DMFCs).
- Azido terminated poly(ethylene glycol) silane that can be self-assembled on a metal-oxide surface to facilitate the orthogonal biofunctionalization.
- Epoxy functionalized silsesquioxane nanoparticles (SQ-NPs).
- Epoxy-functionalized mesoporous cellular foams (G-MCFs) as the support for the immobilization of penicillin G acylase (PGA).
GPTES can also be used as a precursor to prepare water-repellent, self-cleaning coatings.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
291.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
144 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)