376213
Trimethoxy(octadecyl)silane
technical grade
Sinónimos:
Octadecyltrimethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
InChI key
SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
284.0 °F - closed cup
flash_point_c
140 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?