Merck
444065
Sigma-Aldrich
Isobutyl(trimethoxy)silane
97%
Sinónimos:
Isobutyltrimethoxylsilane, Isobutyltrimethoxysilane, Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2Si(OCH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.30
Beilstein:
2233976
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
impurezas
<1% methyl alcohol
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Si](CC(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-7(2)6-11(8-3,9-4)10-5/h7H,6H2,1-5H3
Clave InChI
XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Isobutyl(trimethoxy)silane-modified substrates were used for the preparation of gold films by absorption and adsorption.{87} It may be used as silane precursors for the synthesis of xerogels.{88}
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Nonaqueous gold colloids. Investigations of deposition and film growth on organically modified substrates and trapping of molecular gold clusters with an alkyl amine.
Klabunde KJ, et al.
New. J. Chem., 22(11), 1275-1283 (1998)
Functional Layer-By-Layer Design of Xerogel-Based First-Generation Amperometric Glucose Biosensors.
Poulos NG,e t al.
Langmuir, 31(4), 1547-1555 (2015)
Benjamin J Privett et al.
Biofouling, 26(8), 973-983 (2010-11-18)
This report details the efficacy of nitric oxide (NO)-releasing xerogel surfaces composed of N-(6-aminohexyl)aminopropyl trimethoxysilane (AHAP3) and isobutyltrimethoxysilane (BTMOS) against Candida albicans adhesion, viability, and biofilm formation. A parallel plate flow cell assay was used to examine the effect of